3-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5954-1G
COBBPN-5954-1GEA
497
EUR
COBBPN-5954-1G
3-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäurepinakolester
3-Chlor-5-ethoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₀BClO₃ |
MDL:
MFCD12546577 CAS-Nummer: 1218789-40-2 |