3-Brom-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Bromo-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
PN-5970-1G
COBBPN-5970-1GEA
595
EUR
COBBPN-5970-1G
3-Brom-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
3-Brom-5-(tert-butyldimethylsilyloxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₃₀BBrO₃Si Molecular Weight: 413,2300 g/mol |
MDL:
MFCD12546591 CAS-Nummer: 1218789-51-5 |