3-Butoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5978-1G
COBBPN-5978-1GEA
303
EUR
COBBPN-5978-1G
3-Butoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Butoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₇BO₅ |
MDL:
MFCD12546598 CAS-Nummer: 1218789-66-2 |