3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5987-1G
COBBPN-5987-1GEA
864
EUR
COBBPN-5987-1G
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-5-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₃₃BO₃Si |
MDL:
MFCD12546607 CAS-Nummer: 1218789-84-4 |