2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-6028-1G
COBBPN-6028-1GEA
864
EUR
COBBPN-6028-1G
2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
2-Amino-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BF₃NO₃ |
MDL:
MFCD16618968 CAS-Nummer: 1256359-27-9 |