4-Chlor-5-cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-6078-1G
COBBPN-6078-1GEA
623
EUR
COBBPN-6078-1G
4-Chlor-5-cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
4-Chlor-5-cyan-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₄BClFNO₂ |
MDL:
MFCD13195765 CAS-Nummer: 1218790-13-6 |