Propen-1-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-6132-1G
COBBPN-6132-1GEA
266
EUR
COBBPN-6132-1G
Propen-1-ylboronsäurepinakolester
Propen-1-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₇BO₂ |
MDL:
MFCD15143598 CAS-Nummer: 72824-05-6 |