1-Boc-6-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 6-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6188-1G
COBBPN-6188-1GEA
303
EUR
COBBPN-6188-1G
1-Boc-6-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-6-methyl-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₈BNO₄ Molecular Weight: 357,2500 g/mol |
MDL:
MFCD16295108 CAS-Nummer: 1256359-86-0 |