1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 5-cyano-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6215-1G
COBBPN-6215-1GEA
742
EUR
COBBPN-6215-1G
1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-5-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₅BN₂O₄ Molecular Weight: 368.2345 g/mol |
MDL:
MFCD15143604 CAS-Nummer: 1185427-07-9 |