1-Boc-6-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 6-cyano-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
PN-6216-1G
COBBPN-6216-1GEA
717
EUR
COBBPN-6216-1G
1-Boc-6-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
1-Boc-6-cyan-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₂₀H₂₅BN₂O₄ Molecular Weight: 368,2345 g/mol |
MDL:
MFCD15143605 CAS-Nummer: 1218790-23-8 |