1H-Pyrazol-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8344-1G
COBBPN-8344-1GEA
153
EUR
COBBPN-8344-1G
1H-Pyrazol-3-boronsäurepinakolester
1H-Pyrazol-3-boronsäurepinakolester
Formel:
C₉H₁₅BN₂O₂ |
MDL:
MFCD07368044 CAS-Nummer: 844501-71-9 |