Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
PN-8522-1G
COBBPN-8522-1GEA
285
EUR
COBBPN-8522-1G
Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester
Tetrahydropyran-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₂₁BO₃ Molecular Weight: 212,0936 g/mol |
MDL:
MFCD11506065 CAS-Nummer: 1131912-76-9 |