2-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8609-1G
COBBPN-8609-1GEA
0
EUR
COBBPN-8609-1G
2-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₅BO₄ |
MDL:
MFCD03453053 CAS-Nummer: 956229-69-9 |