3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8612-250M
COBBPN-8612-250MEA
210
EUR
COBBPN-8612-250M
3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
3,3-Diethoxy-1-propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₇BO₄ Molecular Weight: 258,17 g/mol |
MDL:
MFCD03788723 CAS-Nummer: 165904-27-8 |