2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-([2,2'-Bithiophen]-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PN-8634-1G
COBBPN-8634-1GEA
89.2
EUR
COBBPN-8634-1G
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester
2,2'-Bithiophen-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₇BO₂S₂ Molecular Weight: 292,2 g/mol |
MDL:
MFCD04039974 CAS-Nummer: 479719-88-5 |