3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, (4-Methylpiperazin-1-yl)(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanone
PN-8652-1G
COBBPN-8652-1GEA
125
EUR
COBBPN-8652-1G
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₇BN₂O₃ Molecular Weight: 330,23 g/mol |
MDL:
MFCD05864308 CAS-Nummer: 883738-38-3 |