4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8679-5G
PN-8679-1G
COBBPN-8679-5GEA
0
EUR
COBBPN-8679-5G
COBBPN-8679-1G
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
4-Amino-3-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₄ |
MDL:
MFCD06795680 CAS-Nummer: 833486-94-5 |