2-(Cyclohexylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N-Cyclohexyl-5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
PN-8698-250M
COBBPN-8698-250MEA
208
EUR
COBBPN-8698-250M
2-(Cyclohexylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-(Cyclohexylamino)-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₇BN₂O₂ |
MDL:
MFCD06798277 CAS-Nummer: 1073354-34-3 |