1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)ethyl)morpholine
PN-8727-1G
COBBPN-8727-1GEA
301
EUR
COBBPN-8727-1G
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₆BN₃O₃ Molecular Weight: 307,1962 g/mol |
MDL:
MFCD08062342 CAS-Nummer: 864754-18-7 |