1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)acetate
PN-8762-1G
COBBPN-8762-1GEA
210
EUR
COBBPN-8762-1G
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₁BN₂O₄ Molecular Weight: 280,1278 g/mol |
MDL:
MFCD08706026 CAS-Nummer: 864754-16-5 |