4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one-2-boronic acid pinacol ester, 4,4-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-2-enone
PN-8768-1G
PN-8768-250M
COBBPN-8768-1GEA
0
EUR
COBBPN-8768-1G
COBBPN-8768-250M
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₃BO₃ |
MDL:
MFCD09027074 CAS-Nummer: 219489-09-5 |