2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8780-250M
COBBPN-8780-250MEA
385
EUR
COBBPN-8780-250M
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-Hydroxy-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₃ Molecular Weight: 222,05 g/mol |
MDL:
MFCD09037497 CAS-Nummer: 1073354-84-3 |