2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PN-8820-1G
COBBPN-8820-1GEA
154
EUR
COBBPN-8820-1G
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₅BF₃NO₂ Molecular Weight: 297,0806 g/mol |
MDL:
MFCD09878539 CAS-Nummer: 1073355-21-1 |