2-Cyan-5-fluorphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
PN-8821-1G
COBBPN-8821-1GEA
50.9
EUR
COBBPN-8821-1G
2-Cyan-5-fluorphenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-5-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BFNO₂ Molecular Weight: 247,700 g/mol |
MDL:
MFCD09878540 CAS-Nummer: 463335-96-8 |