3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PN-8832-1G
COBBPN-8832-1GEA
207
EUR
COBBPN-8832-1G
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 195,07 g/mol |
MDL:
MFCD09953480 CAS-Nummer: 238088-16-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |