3-(2-Hydroxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8833-1G
COBBPN-8833-1GEA
298
EUR
COBBPN-8833-1G
3-(2-Hydroxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
3-(2-Hydroxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₃BO₃ |
MDL:
MFCD09953481 CAS-Nummer: 1073355-25-5 |