4-Iodphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8838-1G
COBBPN-8838-1GEA
0
EUR
COBBPN-8838-1G
4-Iodphenylboronsäurepinakolester
4-Iodphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₆BIO₂ |
MDL:
MFCD09953499 CAS-Nummer: 73852-88-7 |