3-(4-Methoxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
PN-8841-250M
COBBPN-8841-250MEA
451
EUR
COBBPN-8841-250M
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
3-(4-Methoxyphenyl)propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₅BO₃ |
MDL:
MFCD09953503 CAS-Nummer: 1073371-72-8 |