4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8932-5G
PN-8932-1G
COBBPN-8932-5GEA
0
EUR
COBBPN-8932-5G
COBBPN-8932-1G
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₂₃BO₄ |
MDL:
MFCD08704684 CAS-Nummer: 859169-20-3 |