3-Brom-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Bromo-2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PN-9023-1G
COBBPN-9023-1GEA
227
EUR
COBBPN-9023-1G
3-Brom-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
3-Brom-2-fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₄BBrFNO₂ |
MDL:
MFCD08063110 CAS-Nummer: 1150561-78-6 |