4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-((Azacyclohex-1-yl)methyl)benzolboronsäure(tetramethylethylen)ester
PN-9089-1G
COBBPN-9089-1GEA
102
EUR
COBBPN-9089-1G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₈BNO₂ Molecular Weight: 301,23 g/mol |
MDL:
MFCD08271932 CAS-Nummer: 859833-22-0 |