1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-9095-1G
COBBPN-9095-1GEA
0
EUR
COBBPN-9095-1G
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
1H-Benzimidazol-5-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ |
MDL:
MFCD11054041 CAS-Nummer: 1007206-54-3 |