2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
PR-2126-5G
PR-2126-1G
COBBPR-2126-5GEA
0
EUR
COBBPR-2126-5G
COBBPR-2126-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel:
C₁₂H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD06659932 CAS-Nummer: 850567-60-1 |