4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)-N-methylbenzamide
PR-3006-1G
PR-3006-5G
COBBPR-3006-1GEA
0
EUR
COBBPR-3006-1G
COBBPR-3006-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₃ |
MDL:
MFCD09801045 CAS-Nummer: 957120-71-7 |