Methyl-6-amino-3,5-dibrompicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 6-amino-3,5-dibromopicolinate
PY-1191-1G
COBBPY-1191-1GEA
288
EUR
COBBPY-1191-1G
Methyl-6-amino-3,5-dibrompicolinat
Methyl-6-amino-3,5-dibrompicolinat
Formel:
C₇H₆Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 309,9400 g/mol |
MDL:
MFCD13195771 CAS-Nummer: 443956-21-6 |