3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1357-1G
COBBPY-1357-1GEA
204
EUR
COBBPY-1357-1G
3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
3-Brom-5-chlorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃BrClNO |
MDL:
MFCD16036154 CAS-Nummer: 1221793-62-9 |