3-Brom-5-fluorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1358-5G
COBBPY-1358-5GEA
0
EUR
COBBPY-1358-5G
3-Brom-5-fluorpyridin-N-oxid
3-Brom-5-fluorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃BrFNO |
MDL:
MFCD16036155 CAS-Nummer: 1221793-60-7 |