3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1360-1G
COBBPY-1360-1GEA
363
EUR
COBBPY-1360-1G
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
3-Chlor-5-fluorpyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₃ClFNO |
MDL:
MFCD16036157 CAS-Nummer: 1221793-68-5 |