5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
PY-1447-1G
PY-1447-25G
PY-1447-5G
COBBPY-1447-1GEA
26.2
EUR
COBBPY-1447-1G
COBBPY-1447-25G
COBBPY-1447-5G
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
5-(Trifluormethyl)picolinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ Molecular Weight: 191.11 g/mol |
MDL:
MFCD04113632 CAS-Nummer: 80194-69-0 |