5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxy-3-methylpyridine
PY-1464-25G
COBBPY-1464-25GEA
456
EUR
COBBPY-1464-25G
5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
5-Brom-2-methoxy-3-methylpyridin
Formel:
C₇H₈BrNO Molecular Weight: 202,05 g/mol |
MDL:
MFCD07375124 CAS-Nummer: 760207-87-2 |