2-Amino-7-bromchinazolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-Bromoquinazolin-2-amine
PY-1754-1G
COBBPY-1754-1GEA
247
EUR
COBBPY-1754-1G
2-Amino-7-bromchinazolin
2-Amino-7-bromoquinazoline
Formel:
C₈H₆BrN₃ Molecular Weight: 224,0600 g/mol |
MDL:
MFCD09027698 CAS-Nummer: 190274-15-8 |