3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Chloro-3,5-dibromopyridine
PY-1864-25G
COBBPY-1864-25GEA
221
EUR
COBBPY-1864-25G
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
3,5-Dibrom-2-chlorpyridin
Formel:
C₅H₂Br₂ClN Molecular Weight: 271,34 g/mol |
MDL:
MFCD00233991 CAS-Nummer: 40360-47-2 |