4-Brom-2,6-dichlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1959-5G
COBBPY-1959-5GEA
307
EUR
COBBPY-1959-5G
4-Brom-2,6-dichlorpyridin
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel:
C₅H₂BrCl₂N Molecular Weight: 226,8900 g/mol |
MDL:
MFCD11848646 CAS-Nummer: 98027-80-6 |