5-Brom-2-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7039-100G
PY-7039-25G
PY-7039-5G
COBBPY-7039-100GEA
205
EUR
COBBPY-7039-100G
COBBPY-7039-25G
COBBPY-7039-5G
5-Brom-2-fluorpyridin
5-Brom-2-fluorpyridin
Formel:
C₅H₃BrFN Molecular Weight: 175.99 g/mol Siedepunkt: 63 °C (15 mmHg) |
MDL:
MFCD01863742 CAS-Nummer: 766-11-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |