2-Amino-5-chlorpyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

Synonyme: 5-Chloropyridin-2-amine, 5-Chloro-2-pyridylamine

PY-7094-100G PY-7094-25G PY-7094-500G
COBBPY-7094-100GEA 0 EUR
COBBPY-7094-100G COBBPY-7094-25G COBBPY-7094-500G
2-Amino-5-chlorpyridin
2-Amino-5-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 129…131 °C
Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006324
CAS-Nummer: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR