4-Brom-2-chlor-3-iodpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7095-1G
COBBPY-7095-1GEA
303
EUR
COBBPY-7095-1G
4-Brom-2-chlor-3-iodpyridin
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₂BrClIN Molecular Weight: 318,34 g/mol |
MDL:
MFCD08060939 CAS-Nummer: 916203-52-6 |