8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7099-1G
COBBPY-7099-1GEA
149
EUR
COBBPY-7099-1G
8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin
8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin
Formel:
C₅H₃ClN₄ |
MDL:
MFCD00490111 CAS-Nummer: 40971-88-8 |