6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7110-1G
COBBPY-7110-1GEA
497
EUR
COBBPY-7110-1G
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
6-Brom-3-(ethylamino)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin
Formel:
C₈H₉BrN₄ |
MDL:
MFCD09801048 CAS-Nummer: 951884-90-5 |