Methyl-6-brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7112-1G
COBBPY-7112-1GEA
310
EUR
COBBPY-7112-1G
Methyl-6-brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Methyl-6-brom-7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD09475851 CAS-Nummer: 907945-87-3 |