Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7113-1G
COBBPY-7113-1GEA
0
EUR
COBBPY-7113-1G
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-8-brom-5-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ |
MDL:
MFCD09475853 CAS-Nummer: 135995-45-8 |